Merck
V4505
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ビンキュリン マウス宿主抗体
clone VIN-11-5, ascites fluid
別名:
抗VCL抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
VIN-11-5, monoclonal
分子量
antigen 116 kDa
化学種の反応性
bovine, human, chicken, mouse
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:50 using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
詳細
22のエキソンを含むビンキュリン(VCL)遺伝子は、ヒト染色体10q22.1-q23にマッピングされています。この遺伝子は、接着型細胞結合に存在する117kDaの細胞骨格タンパク質をコードしています。VCLは、普遍的に発現される細胞接着タンパク質です。タンパク質は、短いプロリンリッチ配列により相互接続されている球形頭部と尾部ドメインが特徴であり、頭部と尾部の間の分子内相互作用によりタンパク質の多くのリガンド結合部位が隠されています。
モノクローナル抗ビンキュリン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞を融合して産出したハイブリドーマに由来します。
特異性
抗体は、培養ニワトリ繊維芽細胞と最も良く反応します。ウシ, ヒト, マウスの細胞を標識する場合もあります。
免疫原
ニワトリ砂嚢由来の平滑筋ビンキュリン。
アプリケーション
マウスで産生されるモノクローナル抗ビンキュリン抗体は以下で使用されています:
  • ウエスタンブロッティング。
  • 免疫蛍光法。
  • 免疫細胞化学。
生物化学的/生理学的作用
ビンキュリンは、アクチンフィラメント束の終端と細胞膜を結合している可能性が示唆されています。また、ビンキュリンはアクチン束形成の膜貫通導入に関与する可能性も示されています。
ビンキュリン(VCL)は細胞骨格タンパク質で、細胞間結合および細胞-マトリックス結合の制御で非常に重要な役割を果たしています。VCLは、正常な胚発生と心機能を促進します。この遺伝子の異常や変異により、心筋症が引き起こされます。また、VCLは、細胞遊走や形態発生においても重要な役割を果たしています。VCLは、アクチン細胞骨格へのインテグリンやカドヘリンの結合を促進する可能性もあります。ビンキュリンは、血小板凝集に必要なインテグリン αIIbβ3 のシグナル伝達や機能において重要な役割を果たしています。
その他情報
この製品は、細胞培養物ハイブリドーマを使用して製造された精製製品です。
SAB4200729抗ビンキュリン抗体、マウスモノクローナル
クローンVIN-11-5、細胞培養物のハイブリドーマから精製
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、それ以外の目的(無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など)には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
V4505-.2ML:
V4505-1VL:
V4505-BULK:
V4505-VAR:
V4505-100UL:
V4505-.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Three-dimensional structure of vinculin bound to actin filaments
Janssen MEW, et al.
Molecular Cell, 21(2), 271-281 (2006)
E P Moiseyeva et al.
The Journal of biological chemistry, 268(6), 4318-4325 (1993-02-25)
The human vinculin gene contains 22 exons ranging in size from 71 base pairs (bp) to 303 bp (average 155 bp) with the exception of exon 22 which contains 144 bp of coding sequence and 1848 bp of 3'-untranslated sequence
W Xu et al.
Journal of cell science, 111 ( Pt 11), 1535-1544 (1998-05-15)
Vinculin plays a role in signaling between integrins and the actin cytoskeleton. We reported earlier that F9-derived cells lacking vinculin are less spread, less adhesive, and move two times faster than wild-type F9 cells. Expression of intact vinculin in null
Julia Fröbel et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 12(5), 1272-1280 (2013-02-06)
Bleeding complications are a significant clinical problem in patients with myelodysplastic syndromes even at sufficient platelet counts (>50,000/μl). However, the underlying pathology of this hemorrhagic diathesis is still unknown. Here, we analyzed the platelet proteome of patients with myelodysplastic syndromes
Meng Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 288(48), 34647-34657 (2013-10-24)
The mylk1 gene encodes a 220-kDa nonmuscle myosin light chain kinase (MLCK), a 130-kDa smooth muscle MLCK (smMLCK), as well as the non-catalytic product telokin. Together, these proteins play critical roles in regulating smooth muscle contractility. Changes in their expression