安全性情報
WG32
Sigma-Aldrich
ライト・ギムザステイン、変法
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
eCl@ss:
42039003
NACRES:
NA.47
製品WG32は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
テクニック
microbe id | staining: suitable
pH
6.7-6.9
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
血液塗抹標本をACCUSTAIN® ライト・ギムザ染色で染色した場合、白血球の核と細胞質は特徴的な青色やピンク色を呈します。本製品では、精製されたエオシン色素とチアジン色素を組み合わせることによって、染色のばらつきをなくし、再現性のある色素形成反応が得られるようにしています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
WG32-1L:4548173298733
WG32-BULK:
WG32-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karla Daniela Rodríguez-Hernández et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 61, 152827-152827 (2019-05-01)
The current drugs for Chagas Disease caused by the protozoan Trypanosoma cruzi have limited therapeutic potential and are associated with serious side effects. Natural products can aid to develop new chemotherapeutic agents. Several natural coumarins, especially Mammea A/BA, have shown