W3516
Anti-WSTF (C-Terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BAZ1B, Anti-Bromdomain Adjacent to Zn Finger Domain 1B, Anti-Williams Syndrome Transcription Factor, Anti-Williams-Beuren Syndrome Chromosome Region 9
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 175 kDa
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using from lysates of HEK293-T cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of MCF-7 breast cancer cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAZ1B(9031)
mouse ... Baz1b(22385)
rat ... Baz1b(368002)
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
W3516-VAR:
IXO13105-1ML:
W3516-200UL:
IXO13105:
W3516-BULK:
試験成績書(COA)