Merck
Z740159
LifeSep magnetic separator unit
96F, for 96 well tray
別名:
cell sorting magnetic seperation unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.56
特徴
for 96 well tray
メーカー/製品名
Dexter Magnetic Technologies 2501008-1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Durable, easy-to-use and designed to accommodate industry standard microtitre plates. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Optimized field gradient within wells
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2