W3641
Anti-WSTF (N-Terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BAZ1B, Anti-Bromdomain Adjacent to Zn Finger Domain 1B, Anti-Williams Syndrome Transcription Factor, Anti-Williams-Beuren Syndrome Chromosome Region 9
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 175 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using from lysates of HEK293-T cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of MCF-7 breast cancer cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAZ1B(9031)
mouse ... Baz1b(22385)
rat ... Baz1b(368002)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
W3641-BULK:
IXO13107:
W3641-VAR:
IXO13107-1ML:
W3641-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)