製品名
Anti-Vinculin Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human, mouse
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCL(7414)
詳細
Vinculin′s ability to interact with integrins at the focal adhesion appears to be critical for control of cytoskeletal mechanics, cell spreading, and lamellipodia formation. Thus, vinculin appears to play a key role in shape control based on its ability to modulate focal adhesion structure and function.
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
細胞骨格シグナル伝達
細胞骨格
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HepG2 cell lysate.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB6039:
試験成績書(COA)