FAK100
アクチン細胞骨格/局所接着染色キット
The Actin Cytoskeleton & Focal Adhesion Staining Kit consists of TRITC-conjugated phalloidin, anti-Vinculin & DAPI for the immunofluorescent staining of actin filaments in the cytoskeleton as well as the nucleus of the cells.
別名:
Actin Staining Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
化学種の反応性
bovine, pig, human, rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
輸送温度
wet ice
詳細
アクチン細胞骨格および局所接着染色キットは、細胞骨格、局所接着および細胞核のアクチンフィラメントを免疫蛍光染色する、3 種類の構成要素(TRITC 結合ファロイジン、抗ビンキュリンおよび DAPI)から構成されています。
アクチン細胞骨格および局所接着染色キットに含まれる試薬および材料は、100 回分の検査に十分です(対照品を含む)。
はじめに
アクチン細胞骨格は、アクチンポリマーと多種多様な関連タンパク質からなる非常に動的なネットワークです。アクチン細胞骨格の機能は、細胞内外の移動や構造的支持など、すべての真核細胞における生物学的に不可欠な様々な機能を仲介することです。 これらの機能を果たすためには、アクチン細胞骨格の組織は時間的にも空間的にも厳密に制御されていなければなりません。 そのため、アクチン細胞骨格に関連する多くのタンパク質は、アクチンの集合体を制御するシグナル伝達経路の標的タンパク質である傾向があります。アクチン細胞骨格の構築は、アクチン単量体(G タンパク質)からアクチン重合体への組織化や、アクチン重合体からフィラメント状ネットワーク(F アクチン:マイクロフィラメントの主要構成要素)への超組織化など、複数のレベルで制御されています [1]。このアクチン重合体のフィラメント状ネットワークへの超組織化は、アクチン側結合タンパク質または架橋タンパク質によって媒介されます [2, 3, 4]。アクチン細胞骨格は動的な構造であり、刺激や細胞周期の進行に応答して形状や組織を急速に変化させます。したがって、その正常な制御が乱れると、細胞の形質転換、ひいては癌化につながる可能性があります。形質転換細胞は、非形質転換細胞よりもFアクチンの含有量が少なく、細胞周期に対するFアクチンレベルの非典型的な配位を示すことが明らかになっています [5]。細胞内のアクチンフィラメントの配向分布は、細胞の形状と運動性を決定する重要な因子です。したがって
、局所接着と接着接合は、アクチンフィラメントの核形成部位として、また細胞外、細胞膜、アクチン細胞骨格の間の架橋体として機能する膜関連複合体なのです [6]。局所接着の機能は構造的なもので、外側のECMと内側のアクチン細胞骨格をつなぐ役割を担っています。 また、接着に応答してシグナル伝達経路を開始する、シグナル伝達の場でもあります。局所接着は、インテグリン型受容体で構成され、細胞外マトリックスに接着し、細胞内ではビンキュリン(普遍的な局所接着マーカー)、タリン、a-アクチニン、パキシリン、テンシン、ザイクシン、局所接着キナーゼ(FAK)などのタンパク質複合体と結合しています [7,8]。
CHEMICON′ のアクチン細胞骨格および局所接着染色キット(カタログ番号 FAK100)は、非常に感度の高い免疫細胞化学ツールで、細胞内のアクチンフィラメントの局所的な配向をマッピングする蛍光標識ファロイジン(TRITC 結合ファロイジン)と、細胞内での局所的接触を染色する上で非常に特異的性質を持つビンクリンに対するマウスモノクローナル抗体を含んでいます。
アクチン細胞骨格および局所接着染色キットに含まれる試薬および材料は、100 回分の検査に十分です(対照品を含む)。
はじめに
アクチン細胞骨格は、アクチンポリマーと多種多様な関連タンパク質からなる非常に動的なネットワークです。アクチン細胞骨格の機能は、細胞内外の移動や構造的支持など、すべての真核細胞における生物学的に不可欠な様々な機能を仲介することです。 これらの機能を果たすためには、アクチン細胞骨格の組織は時間的にも空間的にも厳密に制御されていなければなりません。 そのため、アクチン細胞骨格に関連する多くのタンパク質は、アクチンの集合体を制御するシグナル伝達経路の標的タンパク質である傾向があります。アクチン細胞骨格の構築は、アクチン単量体(G タンパク質)からアクチン重合体への組織化や、アクチン重合体からフィラメント状ネットワーク(F アクチン:マイクロフィラメントの主要構成要素)への超組織化など、複数のレベルで制御されています [1]。このアクチン重合体のフィラメント状ネットワークへの超組織化は、アクチン側結合タンパク質または架橋タンパク質によって媒介されます [2, 3, 4]。アクチン細胞骨格は動的な構造であり、刺激や細胞周期の進行に応答して形状や組織を急速に変化させます。したがって、その正常な制御が乱れると、細胞の形質転換、ひいては癌化につながる可能性があります。形質転換細胞は、非形質転換細胞よりもFアクチンの含有量が少なく、細胞周期に対するFアクチンレベルの非典型的な配位を示すことが明らかになっています [5]。細胞内のアクチンフィラメントの配向分布は、細胞の形状と運動性を決定する重要な因子です。したがって
、局所接着と接着接合は、アクチンフィラメントの核形成部位として、また細胞外、細胞膜、アクチン細胞骨格の間の架橋体として機能する膜関連複合体なのです [6]。局所接着の機能は構造的なもので、外側のECMと内側のアクチン細胞骨格をつなぐ役割を担っています。 また、接着に応答してシグナル伝達経路を開始する、シグナル伝達の場でもあります。局所接着は、インテグリン型受容体で構成され、細胞外マトリックスに接着し、細胞内ではビンキュリン(普遍的な局所接着マーカー)、タリン、a-アクチニン、パキシリン、テンシン、ザイクシン、局所接着キナーゼ(FAK)などのタンパク質複合体と結合しています [7,8]。
CHEMICON′ のアクチン細胞骨格および局所接着染色キット(カタログ番号 FAK100)は、非常に感度の高い免疫細胞化学ツールで、細胞内のアクチンフィラメントの局所的な配向をマッピングする蛍光標識ファロイジン(TRITC 結合ファロイジン)と、細胞内での局所的接触を染色する上で非常に特異的性質を持つビンクリンに対するマウスモノクローナル抗体を含んでいます。
アプリケーション
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
細胞骨格
構成
ビンキュリンモノクローナル抗体、精製クローン 7F9(部品番号 90227)。1mg/mL で100 μL入りバイアル 1 本。
TRITC 抱合ファロイジン(部品番号 90228)。15 μg 入りバイアル 1 本。
DAPI(部品番号 90229)。100 μL 入りバイアル 1 本。
TRITC 抱合ファロイジン(部品番号 90228)。15 μg 入りバイアル 1 本。
DAPI(部品番号 90229)。100 μL 入りバイアル 1 本。
保管および安定性
2~8º Cで保管した場合、キット構成要素は使用期限まで安定です。 凍結したり高温に曝露したりしないでください。使用期限後、残っている試薬はすべて廃棄してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
High intracellular iron oxide nanoparticle concentrations affect cellular cytoskeleton and focal adhesion kinase-mediated signaling.
Small null
Cell culture and motility study on a polymer surface with a nanometer-scaled stripe structure.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry null
Design of a novel fibronectin-mimetic peptide-amphiphile for functionalized biomaterials.
Langmuir, 22, 3259-3264 (2006)
Patterning discrete stem cell culture environments via localized self-assembled monolayer replacement.
Langmuir null
Metallomics : integrated biometal science, 12(6), 916-934 (2020-05-01)
Metallic implant biomaterials predominate in orthopaedic surgery. Compared to titanium-based permanent implants, magnesium-based ones offer new possibilities as they possess mechanical properties closer to the ones of bones and they are biodegradable. Furthermore, magnesium is more and more considered to