安全性情報
UC184
Sigma-Aldrich
Progesterone 11α-glucuronide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H38O9
分子量:
506.59
UNSPSCコード:
12161501
NACRES:
NA.77
形状
solid
off-white
mp
208-218 °C
溶解性
methanol: soluble
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Phase II metabolite of progesterone
特徴および利点
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
調製ノート
Progesterone 11α-glucuronide is soluble in methanol.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
UC184-5MG:
UC184-10MG:
UC184-VAR:
UC184-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.