認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
≥97%
形状
solid
mp
128-132 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243) , AR(367) , CYP2C9(1559) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Pgr(25154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P3972-100G:
P3972-25G:
P3972-VAR:
P3972-BULK:
P3972-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.
Milli-Q®超純水製造装置は、水道水中に存在するホルモンなどの有機汚染物質を含まない超純水を提供できるため、最も感度の高いLC-MS/MS解析に適しています。