表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | 出荷予測2026年6月01日from市川市大町368 | ¥31,600 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥72,500 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H36N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
377.01
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
製品名
MDL-12,330A 塩酸塩, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].C1CCCCCN=C(CCCCC1)N[C@H]2CCC[C@H]2c3ccccc3
InChI
1S/C23H36N2.ClH/c1-2-4-6-11-18-23(24-19-12-7-5-3-1)25-22-17-13-16-21(22)20-14-9-8-10-15-20;/h8-10,14-15,21-22H,1-7,11-13,16-19H2,(H,24,25);1H/t21-,22-;/m0./s1
InChI key
CKOPQUCSDBVAQG-VROPFNGYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
MDL-12,330Aは、電位依存性カリウムチャネル遮断剤(KV)として作用し、活動電位持続時間(APD)の延長をもたらし、インスリン分泌を促進するシクロアルキルラクタムイミドです。[4]カルシウム(Ca2+)の流入も阻害します。[4]
アデニル酸シクラ-ゼインヒビタ-です。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAdenylyl cyclases(アデニル酸シクラーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
本化合物は環状ヌクレオチド研究用の注目製品です。他の環状ヌクレオチド製品についてはこちらをクリックしてください。他の研究分野における生理活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, water: 3 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)