Merck
U6382
Sigma-Aldrich
抗UCP-1 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Ucp1抗体, Ucp1抗体-ウサギ産生抗UCP-1抗体, 抗脱共役タンパク質1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥35,100
100 μL
¥105,000
0.2 ML
¥105,000
¥35,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥35,100
100 μL
¥105,000
0.2 ML
¥105,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥35,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~32 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of mouse brown adipose tissue.
western blot: 1:1,000 using mitochondrial extract of rat brown adipose tissue
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UCP1(7350)
mouse ... Ucp1(22227)
rat ... Ucp1(24860)
詳細
脱共役タンパク質(UCP1)は32 kDaのミトコンドリア内膜タンパク質で、プロトンチャネルを形成するダイマーとしての活性があります。プリンヌクレオチドに結合し、脂肪酸による刺激を受けることができます。
特異性
抗UCP-1はヒト、マウスおよびラットのUCP-1を特異的に認識します。UCP-1バンドの染色は免疫タンパク質によって特異的に阻害されます。認識されるエピトープは、日常的なホルマリン固定とパラフィン包理に適合します。
免疫原
N末端にシステインを付加し、KLHと結合させたヒトUCP1配列(アミノ酸145~159)に対応する合成ペプチド対応する配列はラットとマウスのUCP1で同一です。
アプリケーション
ウサギで産生された抗UCP-1抗体は、ウエスタンブロッティングおよび免疫組織化学で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
脱共役タンパク質(UCP)は、酸化的リン酸化の酵素的脱共役剤として機能するトランスポーターです。UCPは、呼吸鎖により汲み出されるプロトンをミトコンドリアマトリックスに戻すことができます。UCP-1はげっ歯類と新生児の褐色脂肪組織(BAT)でのみ発現し、そこでノルエピネフリンと甲状腺ホルモンによって調節されます。UCP-1は、不可欠な補因子としてのCoQ(ユビキノン)に依存することが示されています。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
U6382-VAR:
U6382-.2ML:
U6382-25UL:
U6382-100UL:
U6382-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Severe burn injury induces thermogenically functional mitochondria in murine white adipose tissue
Porter C, et al.
Shock, 44(3), 258-258 (2015)
The mitochondrial uncoupling proteins
Ledesma A, et al.
Genome Biology, 3(12), 652-660 (2002)
Anti-obesity and metabolic efficacy of the beta3-adrenergic agonist, CL316243, in mice at thermoneutrality compared to 22? C
Xiao C, et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 23(7), 1450-1459 (2015)
The molecular features of uncoupling protein 1 support a conventional mitochondrial carrier-like mechanism
Crichton PG, et al.
Biochimie, 134(12), 35-35 (2017)
Maria Chondronikola et al.
Diabetes, 63(12), 4089-4099 (2014-07-25)
Brown adipose tissue (BAT) has attracted scientific interest as an antidiabetic tissue owing to its ability to dissipate energy as heat. Despite a plethora of data concerning the role of BAT in glucose metabolism in rodents, the role of BAT