L7543
Anti-MAP1LC3B Antibody
rabbit polyclonal
別名:
LC3B抗体 - ウサギで産生される抗LC3B抗体, Lc3B抗体, Lc3抗体 シグマ, Anti-Autophagy-related protein LC3 B, Anti-Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, Anti-MAP1 light chain 3-like protein 2, Anti-MAP1A/1B light chain 3 B, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 B, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/B light chain 3B precursor
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
抗LC3B ウサギ宿主抗体, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 16-18 kDa
交差性
mouse, human, rat
強化検証
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3b(64862)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L7543-60UL:
L7543-25UL:
L7543-200UL:
L7543-VAR:
L7543-100UL:
L7543-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.