スキップする
D1194
抗デルリン2 ウサギ宿主抗体
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗DERL2抗体, 抗Der1様ドメインファミリーメンバー2抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 μL
カートの在庫状況を確認する
¥89,700
この商品について
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
8
¥89,700
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~21 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells, western blot: 2.0-4.0 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DERL2(51009)
mouse ... Derl2(116891)
General description
デルリン-1、デルリン-2およびデルリン-3は、酵母の小胞体に関連する分解(ERAD)に必要な膜貫通型タンパク質である酵母Der1pの哺乳動物ホモログです。デルリン-2はデルリン-1と約30%同一です。ラットの場合、デルリン-2は小胞体(ER)膜に存在し、他のタンパク質とマルチサブユニット複合体を形成します。
Immunogen
ヒトデルリン2のアミノ酸223~239に相当する合成ペプチド(N末端システイン付加)のKLH結合体。対応配列はマウスにおいて同一です。
Application
ウサギで産生された抗デルリン-2抗体は、イムノブロッティングおよび免疫蛍光法に使用されています。
Biochem/physiol Actions
デルリン-2はF-LANaとしても知られ、小胞体(ER)内でミスフォールドした糖タンパク質の分解に関与しています。デルリン-2はデルリン-1と約30%の同一配列を共有し、ERの脂質二重層を4回貫通しており、デルリン-1と構造的に類似しています。哺乳類のER関連分解(ERAD)機構の構成要素であり、小胞体ストレス応答(UPR)によってアップレギュレートされます。この遺伝子の過剰発現は、ミスフォールドした糖タンパク質の分解を増加させますが、そのノックダウンは分解を阻害します。またデルリン-2は、酵母Hrd1p/Hrd3pユビキチンリガーゼ複合体の哺乳類オルソログとも相互作用します。
Physical form
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB4200148R4407HPA048957
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
antigen ~21 kDa
mol wt
antigen ~22 kDa
mol wt
antigen ~25 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)