安全性情報
TTR010
Sigma-Aldrich
Reticulum TISSUE-TROL Control Slides
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥38,600
¥38,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥38,600
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
¥38,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human liver (tissue containing reticular fibers)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue containing reticular fibers. Suitable for use with Reticulum Stain Procedure No. HT102.
構成
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Reticulum Stain Procedure No. HT102.
法的情報
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TTR010-25EA-PW:
TTR010-1EA:
TTR010-VAR:
TTR010-BULK:
TTR010-25EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)