安全性情報
230914
Sigma-Aldrich
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity.
別名:
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic, Suc-AAPF-AMC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H39N5O9
CAS番号:
分子量:
661.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
white
溶解性
DMSO: soluble
acetonitrile: water (1:1): soluble
蛍光検出
λex ~380 nm
λem ~460 nm
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC(=O)[C@@H](Nc3cc4c(cc3)C(=CC(=O)O4)C)Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C34H39N5O9/c1-19-16-30(43)48-27-18-23(11-12-24(19)27)37-25(17-22-8-5-4-6-9-22)32(45)38-33(46)26-10-7-15-39(26)34(47)21(3)36-31(44)20(2)35-28(40)13-14-29(41)42/h4-6,8-9,11-12,16,18,20-21,25-26,37H,7,10,13-15,17H2,1-3H3,(H,35,40)(H,36,44)(H,41,42)(H,38,45,46)/t20-,21-,25-,26-/m0/s1
InChI Key
IGKPQFYMWKQDQS-KCXKOMAXSA-N
詳細
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity (excitation maximum: ~380 nm; emission maximum: ~460 nm).
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
Chymotrypsin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC
再構成
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Irvine, G.B., et al. 1990. Anal. Biochem.185, 304.
Graf, L., et al. 1987. Biochemistry26, 2616.
Oshima, G. 1984. J. Biochem.95, 1131.
Oshima, G. 1983. J. Biochem.94, 1615.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
230914-MG:
230914-25MG:
試験成績書(COA)