アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white
溶解性
DMSO: ~14 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
CCC1C(C)=NN=C(c2ccc(OC)c(OC)c2)c3cc(OC)c(OC)cc13
InChI
1S/C22H26N2O4/c1-7-15-13(2)23-24-22(14-8-9-18(25-3)19(10-14)26-4)17-12-21(28-6)20(27-5)11-16(15)17/h8-12,15H,7H2,1-6H3
InChI Key
RUJBDQSFYCKFAA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8200-10MG:
T8200-50MG:
T8200-VAR:
T8200-BULK:
アクティブなフィルタ