スキップする
T7697
I-OMe-チロホスチンAG 538
solid
別名:
α-Cyano-(3-methoxy-4-hydroxy-5-iodocinnamoyl)-(3′,4′-dihydroxyphenyl)ketone, I-OMe-AG 538
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥28,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H12INO5
CAS番号:
分子量:
437.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Form:
solid
¥28,800
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
Quality Segment
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(cc(I)c1O)\C=C(/C#N)C(=O)c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C17H12INO5/c1-24-15-6-9(5-12(18)17(15)23)4-11(8-19)16(22)10-2-3-13(20)14(21)7-10/h2-7,20-21,23H,1H3/b11-4+
InChI key
HSRMHXWCTRFVHK-NYYWCZLTSA-N
Gene Information
Application
I-OMe-Tyrphostin AG 538 has been used as a cell signaling inhibitor in PC-1 cell lines[1]. It has also been used in high throughput screening assays for IGF1R inhibitors[2].
Biochem/physiol Actions
Insulin growth factor 1 (IGF-1) receptor protein tyrosine kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
I-OMe-Tyrphostin AG 538 is soluble in DMSO at 50 mg/ml.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T7665658403C0987
Tyrphostin 51 ≥98%
Sigma-Aldrich
T7665
Tyrphostin 51
AG 538 A potent, cell-premeable, reversible, and competitive inhibitor of IGF-1 receptor kinase (IC50 = 400 nM).
Sigma-Aldrich
658403
AG 538
CGP-13501 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C0987
CGP-13501
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 24 mg/mL
Gene Information
human ... IGF1(3479), IGF1R(3480)
Gene Information
human ... CDK2(1017), EGFR(1956)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
T7697-VAR: + T7697-5MG:4548173214115 + T7697-BULK: + T7697-25MG:4548173214108
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)