おすすめの製品
使用法
sufficient for 250 purifications (11732676001)
sufficient for 50 purifications (11732668001)
品質水準
メーカー/製品名
Roche
包装
pkg of 250 purifications (11732676001)
pkg of 50 purifications (11732668001)
テクニック
DNA purification: suitable
関連するカテゴリー
詳細
容量:ハイピュアスピンフィルターチューブには最大700 µLの容積のサンプルを入れることができます。
容積:100 µL
代表的なサンプルとしては以下のものがあります:
- 増幅もしくはcDNA合成反応の生成物
- 酵素処理DNA
- アガロース切片由来のDNA
- 低濃度核酸溶液
- 転写反応から得られたRNA
アプリケーション
- 標識化
- 配列決定
- クローン化
- 制限酵素消化
- アルカリホスファターゼ処理
- キナーゼ反応
このキットは、その後の酵素反応を阻害するプライマー、鉱物油、塩、非取り込み型ヌクレオチド、および熱安定DNAポリメラーゼを排除します。このキットは低濃度核酸溶液の濃縮にも適用されます。様々な用途に1つのキットを使用します。
迅速かつ簡単なハイピュアの手順では、卓上型遠心分離機を用いてわずか10分で10 µg(マイクロフォーマット)までの反応生成物を結合、洗浄、溶出します。この手順では便宜上濃縮工程が排除されており、標識化、配列決定、クローン化、核酸連結、またはPCRを用いる増幅のような下流用途に適しています。
特徴および利点
- 多数のPCR生成物を
- Efficiently recover DNA fragments
構成
- 結合バッファー
- 洗浄バッファー
- 溶出バッファー
- ハイピュアスピンフィルターチューブ(グラスファイバーフリースを含みます)
- 捕集チューブ
品質
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
DIG RNA標識ミックスは、SP6、T7、またはT3 RNAポリメラーゼとともに使用する製品です。本キットには、RNAをジゴキシゲニン-11-UTPで標識するために最適化された転写バッファーとヌクレオチド混合物が付属しています。
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).