T5691
TES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
別名:
2-[(2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル)アミノ]エタンスルホン酸, N-[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]-2-アミノエタンスルホン酸, TES遊離酸
About This Item
おすすめの製品
グレード
BioPerformance Certified
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
溶解性
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, RNase, Nickase and protease, none detected
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI Key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5691-500G:
T5691-BULK:
T5691-PM:
T5691-100G:
T5691-BULK-PC:
T5691-25G:
T5691-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)