Merck
B9879
Sigma-Aldrich
BES
≥99.0% (titration)
別名:
2-(ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ)エタンスルホン酸, n,n-ビス[2-ヒドロキシエチル]-2-アミノエタンスルホン酸, N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-2-アミノエタンスルホン酸, N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)タウリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15NO5S
CAS番号:
分子量:
213.25
Beilstein:
1781572
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99.0% (titration)
形状
crystalline
保管条件
dry at room temperature
white
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
有効pH範囲
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
密度
1.30 g/cm3 at 20—25 °C
1.35 g/cm3 at 20—25 °C
アプリケーション
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
保管温度
room temp
SMILES記法
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI Key
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-2-アミノエタンスルホン酸は、BESとして知られる双性イオン性バッファーであり、生化学的研究における有用な二次標準です。BESは、スルホン酸含有架橋剤であり、スルホン化ポリイミド膜内のスルホン化ポリイミド鎖間の架橋結合を誘導します。BESの有用なpH範囲は6.4~7.8です。1960年代に開発された「グッド」バッファーの1つであり、6.15~8.35のpH範囲で緩衝能力を示すため、生化学的研究に幅広く使用できます。BESバッファーは、リン酸カルシウム-DNA複合体の形成が望ましい系での使用に適しています(吸光度: < 260 nm、100 mMにおいて0.05)。さらに、BESバッファーは、分子生物学、生理的緩衝液、分子生物学試薬、および双性イオン化合物の研究にも使用できます。
アプリケーション
さらに、BESはトランスフェクションの研究、例えばトランスフェクション用試薬の調製と神経メラノコルチン受容体関連のシグナル伝達アッセイの両方に使用されています。
ヒトメラノーマ細胞の結合アッセイ時に、Eagle(イーグル)培地中の結合緩衝剤としてBESが利用される場合があります。また、これはヘテロ金属CuII/Li 3D配位重合体の水性媒体の自己組織化を調べるためのバイオ緩衝剤として使用される場合もあります。
特徴および利点
  • 細胞培養培地に適しており、また生化学的および分子生物学的研究の緩衝液として適している
  • 7.1のpKa(25°C)によりpH 2.5~5.0(25°C、213.3 g/L)を有効に緩衝する
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B9879-1KG:
B9879-RSAMPLE:
B9879-250G:
B9879-BULK-PC:
B9879-25G:
B9879-100G:
B9879-5G:
B9879-VAR:
B9879-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ADA BioUltra, &#8805;99.0% (T)
Sigma-Aldrich
00307
ADA
Second-stage dissociation of N,N-bis (2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid (?bes?) in water and in 50 mass per cent methanol+ water from 278.15 to 328.15 K.
Roy RN, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 9(4), 325-332 (1977)
Water sorption, proton conduction, and methanol permeation properties of sulfonated polyimide membranes cross-linked with N, N-bis (2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid (BES).
Lee CH, et al.
Macromolecules, 39(2), 755-764 (2006)
Marina V Kirillova et al.
Inorganic chemistry, 51(9), 5224-5234 (2012-04-10)
The facile aqueous medium reactions of copper(II) nitrate with BES biobuffer [(HOCH(2)CH(2))(2)N(CH(2)CH(2)SO(3)H), hereinafter referred as H(3)bes] in the presence of various benzenecarboxylic acids [benzoic (Hba), 3-hydroxybenzoic (Hhba), and 3,5-dihydroxybenzoic (Hdhba) acid] and lithium hydroxide gave rise to the self-assembly generation
R N Fabricant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 74(2), 565-569 (1977-02-01)
Purified mouse nerve growth factor (NGF)radiolabeled with 125I was tested for its ability to bind to a variety of different cultured cells. NGF binds readily to human and hamster melanoma cells but does not bind to many other cell lines.
Ya-Xiong Tao et al.
Methods in enzymology, 484, 267-279 (2010-11-03)
The two neural melanocortin receptors (MCRs), melanocortin-3 and -4 receptors (MC3R and MC4R), are G protein-coupled receptors expressed primarily in the brain that regulate different aspects of energy homeostasis. The MCRs are unique in having endogenous antagonists, agouti and agouti-related