powder
利用可能性
not available in USA
pH
4.8
溶解性
H2O: soluble (stable at pH 4-5 if stored frozen)
strong acid or alkaline solutions: unstable (destroyed by boiling at pH 2.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@]1(O)[C@H]2OC3(O)OC1C4[C@@H](O)NC(=N)NC4([C@@H]2O)[C@@H]3O
InChI
1S/C11H17N3O8/c12-8-13-6(17)2-4-9(19,1-15)5-3(16)10(2,14-8)7(18)11(20,21-4)22-5/h2-7,15-20H,1H2,(H3,12,13,14)/t2?,3-,4?,5+,6-,7+,9+,10?,11?/m1/s1
InChI Key
CFMYXEVWODSLAX-IXUBDLNJSA-N
遺伝子情報
rat ... Scnn1g(24768)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
T5651-VAR:
T5651-1MG:
T5651-BULK:
試験成績書(COA)