Merck
T5537
Sigma-Aldrich
トリエチレングリコールジメタクリラート
~95% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COO(CH2CH2O)3COC(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
286.32
Beilstein:
1797351
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
アッセイ
~95% (GC)
含みます
~80 ppm hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
InChI Key
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
332.6 °F - closed cup
引火点(℃)
167 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T5537-5ML:
T5537-1L:
T5537-BULK:
T5537-250ML:
T5537-VAR:
試験成績書(COA)