14889
2,2′-(4-メチルフェニルイミノ)ジエタノール
≥97.0% (NT)
別名:
2,2′-(p-トリルイミノ)ジエタノール, N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-p-トルイジン, N-(p-トリル)ジエタノールアミン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥97.0% (NT)
フォーム
solid
bp
338-340 °C (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C11H17NO2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3
InChI Key
JUVSRZCUMWZBFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14889-100G-F:
14889-VAR-F:
14889-BULK-F:
14889-500G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック