安全性情報
T5396
SAFC
2,4,6-トリメチル安息香酸
別名:
メシチレンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5396-50G:
T5396-1G:
T5396-5G:
T5396-BULK:
T5396-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)