product name
1,7-ジメチルキサンチン, ~98%, solid
アッセイ
~98%
品質水準
形状
solid
色
white
mp
294-296 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 0.6 mg/mL
H2O: 1 mg/mL
0.1 M NaOH: 2 mg/mL
SMILES記法
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
InChI Key
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D5385-100MG:
D5385-50MG:
D5385-10MG:
D5385-500MG-PW:
D5385-VAR:
D5385-500MG:
D5385-250MG:
D5385-100MG-PW:
D5385-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.