由来生物
Helicoma ambiens
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: soluble 0.9-1.10 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow (may be further diluted 20 fold in H2O)
chloroform: soluble
methanol: soluble
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N21[C@H](CCCC2)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C1=O)Cc5ccccc5)Cc4ccccc4)CCCCCC(=O)[C@H]3OC3
InChI
1S/C34H42N4O6/c39-29(30-22-44-30)18-9-3-8-16-25-31(40)36-26(20-23-12-4-1-5-13-23)32(41)37-27(21-24-14-6-2-7-15-24)34(43)38-19-11-10-17-28(38)33(42)35-25/h1-2,4-7,12-15,25-28,30H,3,8-11,16-22H2,(H,35,42)(H,36,40)(H,37,41)/t25-,26-,27-,28+,30-/m0/s1
InChI Key
GXVXXETYXSPSOA-UFEOFEBPSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
T2580-5MG:
T2580-1MG:
T2580-5MG-PW:
T2580-BULK:
T2580-VAR:
T2580-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.