Merck
EPI009
Sigma-Aldrich
ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤セットII
Set includes 7 inhibitors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.41
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
7種のHDAC(ヒストンデアセチラーゼ)阻害剤の便利なセットです。
  • CI-994
CAS番号:112522-64-2
分子式:C15H15N3O2
分子量:269.3
  • パノビノスタット(LBH589)
CAS番号:404950-80-7
分子式:C21H23N3O2
分子量:349.43
  • SAHA
CAS番号:149647-78-9
分子式:C14H20N2O3
分子量:264.3
  • SBHA
CAS番号:38937-66-5
分子式:C8H16N2O4
分子量:204.22
  • スクリプタイド
CAS番号:287383-59-9
分子式:C18H18N2O4
分子量:326.35
  • トリコスタチンA
CAS番号:58880-19-6
分子式:C17H22N2O3
分子量:302.4
  • ツバシン
CAS番号:537049-40-4
分子式:C41H43N3O7S
分子量:721.86
生物化学的/生理学的作用
  • CI-994‐細胞透過性です。ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤:HDAC1、HDAC3、HDAC6、およびHDAC8のKi値は、それぞれ0.41、0.75、>100および>100 μMです。広範囲のマウスおよびヒト腫瘍モデルに対し、in vitroおよびin vivoで有意な抗腫瘍活性を示します。
  • パノビノスタット(LBH589)- ヒストン脱アセチル化酵素1(HDAC1)活性およびin vitroでの腫瘍細胞増殖の両方に対し非常に強力な阻害剤です。HDACアイソザイムHDAC1-IP Ac-H4、HDAC8、MALunselective、B61HDAC1およびB12HDAC6のIC50値は、それぞれ0.23±0.06、283±29、75±4、47±5、89±12 nMです。そして、A2780の増殖については、IC50値は4.6±1.8 nMです。
  • SAHA-ヒストン脱アセチル化酵素1(HDAC1)および3(HDAC3)に対し強力な可逆的阻害剤です。G1期とG2期の両方で細胞増殖停止を誘導します。アポトーシスを誘発します。
  • SBHA-競合ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤であり、HDAC1(IC50 = 0.25 μM)およびHDAC3(IC50 = 0.30 μM)を阻害することが示されています。SBHAは、細胞分化、細胞周期停止、またはアポトーシスを引き起こします。また、SBHAは結腸直腸癌細胞株においてオキサリプラチンによって誘発される細胞毒性も強化します。
  • Scriptaid-ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)の比較的非毒性の阻害剤です。安定および一過性受容体アッセイの両方で、濃度依存的に転写活性化(TGF-ß/Smad4)を促進します。約2 μg/mL(6~8 μM)の濃度では、PANC-1細胞でのヒストンのアセチル化が100倍以上増加します。
  • トリコスタチンA-ヒストン脱アセチル化酵素の強力な可逆的阻害剤です。O6-メチルグアニン-DNAメチルトランスフェラーゼ(MGMT)の活性化を仲介します。いくつかの細胞タイプの細胞周期の進行に関与している可能性があり、G1期およびG2/M期の両方で細胞増殖停止を誘導します。場合によっては、アポトーシスを誘発します。
  • ツバシン-ツバシン(チューブリンアセチル化誘導物質)は、ヒストン脱アセチル化酵素6(HDAC6、IC50 = 4 nM)の強力で選択性の高い可逆的細胞透過性阻害剤です。他のHDACよりもHDAC6の選択性が1,000倍高いことが示されています。哺乳類細胞のα-チューブリン脱アセチル化を阻害します。広域HDAC阻害剤であるトリコスタチンA(TSA)とは異なり、ツバシンはHDAC6のチューブリン脱アセチル化酵素活性に特異的です。ツバシンは、α-チューブリンのアセチル化の促進、ポリユビキチン化タンパク質の蓄積、およびアポトーシスを引き起こします。哺乳類細胞での球状ヒストン脱アセチル化、遺伝子発現プロファイリング、または細胞周期進行を介したα-チューブリン脱アセチル化には影響しません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)