Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
T1428
Sigma-Aldrich
アポトランスフェリン ウシ
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
別名:
Human serotransferrin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,100
100 MG
¥28,500
500 MG
¥92,500
5 G
お問い合わせ
10 G
お問い合わせ
¥19,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,100
100 MG
¥28,500
500 MG
¥92,500
5 G
お問い合わせ
10 G
お問い合わせ
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.83
¥19,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
iron, essentially free
溶解性
H2O: 10 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... TF(280705)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アポトランスフェリンは、循環血中に存在する鉄不含型トランスフェリンです。[1]
アプリケーション
アポトランスフェリン(ウシ)は、以下の用途に使用されています:
  • ウシ乳房上皮細胞用基礎培地[2][3]
  • 精原幹細胞(SSC)用最小必須培地α(MEM-α)[4]
  • 間葉系幹細胞培養用誘導培地[5]
環境から酸素を適切に取り込むために、すべての細胞が鉄分を必要としています。血清から単離されたタンパク質トランスフェリンは、培地から細胞への鉄分の取り込みと輸送を引き起こします。これにより、適切な酸素取り込みができるようになり、増殖関連酵素の活性を刺激します。鉄飽和トランスフェリン(ホロトランスフェリン)は、鉄放出後に継続的にリサイクルされ、鉄欠乏トランスフェリン(アポトランスフェリン)になります。培養条件に応じて使用する形態を選択します。高濃度鉄塩を含有するダルベッコ改変イーグル培地/ハム栄養混合物F-12(DMEM/F12)などの培地では、アポトランスフェリンの使用が好まれます。
生物化学的/生理学的作用
アポトランスフェリン(apoTf)は、組織、特に非輸血依存性β-サラセミアにおける鉄蓄積の予防に役立ちます。[6]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2520135:
T1428-50MG:
T1428-VAR:
T1428-5G:
T1428-BULK:
T1428-500MG:
T1428-10G:
T1428-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shanshan Li et al.
Journal of animal science and biotechnology, 7, 44-44 (2016-08-06)
The objective of this study was to study how changing the ratio of Lys to Thr, Lys to His, and Lys to Val affects the expression of lipogenic genes and microRNA (miRNA) in bovine mammary epithelial cells. Triplicate cultures with
Jia Wang et al.
Stem cell research & therapy, 10(1), 227-227 (2019-07-31)
High temperature has a very adverse effect on mammalian spermatogenesis and eventually leads to sub- or infertility through either apoptosis or DNA damage. However, the direct effects of heat stress on the development of spermatogonial stem cells (SSCs) are still
Function and therapeutic development of apotransferrin.
Jaakko Parkkinen et al.
Vox sanguinis, 83 Suppl 1, 321-326 (2003-03-06)
Keita Abe et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 63(1-2), 154-156 (2008-04-05)
We have investigated the mechanism of manganese ion uptake by apo-transferrin using a capillary electrophoresis method, and obtained clear evidence that oxidation state +3 and the binuclear unit of a manganese chelate are essential factors for the facile uptake by
Monique P Gelderman et al.
Haematologica, 100(5), 611-622 (2015-01-27)
Intermediate beta-thalassemia has a broad spectrum of sequelae and affected subjects may require occasional blood transfusions over their lifetime to correct anemia. Iron overload in intermediate beta-thalassemia results from a paradoxical intestinal absorption, iron release from macrophages and hepatocytes, and