The product issue you are reporting should be investigated by our Technical Service team who can assist you with further troubleshooting and/or investigation. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Report Product Issues" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
H3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
chicken, wide range
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
capture ELISA: suitable
dot blot: 0.5-1 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
その他情報
Patents WO87/01134, EP 0233 177 B1
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
T1192-.1ML:
T1192-BULK:
T1192-25UL:
T1192-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)