製品名
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン液体基質, 超低速反応型, ELISA用, peroxidase substrate
フォーム
liquid
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン(TMB)は、西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)の低レベル検出のための電気化学的基質です。 可溶性と不溶性の反応産物を生成することから、高感度の二機能性基質となります。反応速度が速く、オンライン動態解析に適しています。 発がん性はありません。
アプリケーション
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン液体基質Super Slow(ELISA用)は、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)の基質として使用されてきました。
弱酸性バッファーにTMBを含有。この基質は調製済み1成分溶液として提供されています。反応速度は従来のTMB組成より約60%遅くなっています。沈殿反応産物が必要な膜や免疫組織化学のアプリケーションには推奨されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
T5569-4X100ML:
T5569-VAR:
T5569-100ML:
T5569-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA): From A to Z, 39-40 (2017)
Pan-CC chemokine neutralization restricts splenocyte egress and reduces inflammation in a model of arthritis
Journal of Immunology, 185(4), 2544-2554 (2010)
ApoE4 accelerates early seeding of amyloid pathology
Neuron, 96(5), 1024-1032 (2017)
Combinatorial Chemistry, 114-114 (1996)
Antibodies (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-05-15)
Human cathelicidin LL37 is a cationic antimicrobial peptide active against bacteria and viruses and exerting immune modulatory functions. LL37 can be also a target of autoreactive B- and T-lymphocytes in autoimmune settings. Irreversible post-translational modifications, such as citrullination and carbamylation
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.