Merck
T0325
Sigma-Aldrich
抗TRPC5抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
抗一過性受容体電位陽イオンチャネル, サブファミリーC, メンバー5抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥54,700
200 μL
¥139,000
¥54,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥54,700
200 μL
¥139,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
rat
テクニック
western blot: 1:200 using rat brain membranes
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPC5(7224)
mouse ... Trpc5(22067)
rat ... Trpc5(140933)
免疫原
ヒトTRPC5のアミノ酸959~973に相当する合成ペプチド。この配列は、ラット、マウス、ウサギと一致しています。
物理的形状
Lyophiized from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T0325-200UL:4548173344973
T0325-50UL-PW:
T0325-BULK:
T0325-VAR:
T0325-50UL:4548173344980
T0325-200UL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chase M Carver et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 681144-681144 (2021-09-08)
We investigated the contribution of excitatory transient receptor potential canonical (TRPC) cation channels to posttraumatic hyperexcitability in the brain 7 days following controlled cortical impact model of traumatic brain injury (TBI) to the parietal cortex in male adult mice. We
M Salomonsson et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 200(3), 265-278 (2010-04-30)
In rat afferent arterioles we investigated the role of Na(+) entry in noradrenaline (NA)-induced depolarization and voltage-dependent Ca(2+) entry together with the importance of the transient receptor potential channel (TRPC) subfamily for non-voltage-dependent Ca(2+) entry. R (340/380) Fura-2 fluorescence was