¥63,900
おすすめの製品
製品名
白血病抑制因子, human, recombinant, expressed in HEK 293 cells
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
有効性
≤0.5 ng/mL M1 cells proliferation inhibition EC50
分子量
20 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg protein Endotoxin level
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LIF(3976)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP9001-10UG-PW:
SRP9001-10UG:
SRP9001-VAR:
SRP9001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis