安全性情報
LIF1050
Sigma-Aldrich
白血病抑制因子(ヒト)
50 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
別名:
Human LIF Protein, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF Recombinant Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
比活性
≥1 x 10(E8) U/mg
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
100 μg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
入力
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... LIF(3976)
詳細
ヒトLIFは、181個のアミノ酸残基を有する19.7 kDaのタンパク質です。非グリコシル化大腸菌発現リコンビナント・ヒトLIFは、in vitroでの生物活性において天然型LIFと識別できません。 ヒトとマウスの成熟LIFは、アミノ酸対照において78%の配列同一性を示します。 ヒトLIFはヒト細胞とマウス細胞の両方に対して等しく活性を示します。マウスLIFはヒト細胞に対する活性がヒトLIFの約1000分の1です。
白血病抑制因子(LIF)は、自然発生的な分化を抑制することによって胚性幹細胞の長期的な維持を促進するリンパ系因子です。LIFには他にも、コリン作動性ニューロンの分化、幹細胞の多能性の制御、骨および脂肪の代謝、特定因子依存性の細胞株の有糸分裂誘発、in vivoでの巨核球の産生促進など、多くの作用があります。
製品の由来:hLIFはpGEX発現系を用いてGSTとの融合タンパク質としてE. coliで発現されています。GST部分からトロンビンで切断し、HPLCクロマトグラフィーで精製しています。
アプリケーション
幹細胞培養に適した、大腸菌で発現させたヒト・リコンビナント・LIFタンパク質50 µg
研究カテゴリー
幹細胞研究
単位の定義
比活性:50単位は、1 mLの寒天培地でM1コロニーの50%に分化を誘導するために必要なヒトLIFの量と定義されています。
物理的形状
0.02% Tween 20を含むPBS、pH 7.4中の液体 保存剤は添加されていません。
保管および安定性
2~8°Cで6~12カ月保存できます。さらに希釈する場合は、タンパク質(1% BSAなど)またはTween 20を添加したバッファーまたは培地で行ってください。
アナリシスノート
比活性:ヒトLIFの活性は、M1骨髄性白血病細胞の分化を誘導する能力によって決定されます。このアッセイにおけるヒトLIFの検出可能な最低濃度は0.5 ng/mLです。
無菌試験およびマイコプラズマ試験で陰性であることが確認されています。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ラベルライセンス - 使用は研究用途のみに限定
白血病抑制因子(「LIF」)は、AMRAD Corporation Ltd.が保有する米国特許No. 5,443,825、5,750,654、およびカナダ特許No. 1,341,581、1,341,469によって保護されており、研究目的の使用のためにMilliporeに対して独占的にライセンス供与されています。 本品の使用は研究目的のみに限定され、本品から他の研究用製品を製造または開発する目的、あるいは本品を研究キットの成分として使用する目的など、商用目的には使用できません。 本品はヒトに対して使用できず、診断目的では使用できません。
購入者は、本製品を未開封の状態で返却することで、本ラベルライセンスの条件を受け入れることを拒否でき、支払った購入代金の全額の返金を受けることができます。
本製品を購入する営利団体または民間研究機関は、購入後3カ月以内にMilliporeと別途商用ライセンス契約を締結する必要があります。研究者は、Milliporeから書面による明示の同意を得ることなく、かつ、当該団体が製品の使用についてMilliporeから明示のライセンスを得ることなく、本品またはその派生物を、他の非営利団体で商業的研究を実施している研究者または営利団体に譲渡してはなりません。ここで特別に規定されている場合を除き、本製品の譲受人には、本製品またはその派生物を他の人または団体に譲渡する権利はありません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
LIF1050:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Satyabrata Das et al.
Nature biotechnology, 38(3), 297-302 (2020-02-26)
The scarcity of donor organs may be addressed in the future by using pigs to grow humanized organs with lower potential for immunological rejection after transplantation in humans. Previous studies have demonstrated that interspecies complementation of rodent blastocysts lacking a
資料
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).