リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
0.2-2 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
calculated mol wt 20.8 kDa (183 amino acids glycosylated protein)
包装
vial of ≥10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.1 EU/μg protein (LAL test)
色
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL6(3569)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
SCU0001-BULK:
SCU0001-10UG:
SCU0001-VAR:
SCU0001-10UG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com