リコンビナント
expressed in Sf21 cells
タグ
His tagged
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
~110 kDa by SDS-PAGE
包装
pkg of 2 μg
濃度
≥0.2 mg/mL
テクニック
cell based assay: suitable
色
clear
溶解性
water: soluble
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PARG(8505)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP8023-2UG:
アクティブなフィルタ