スキップする
B4636
Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-アミド-4-メチルクマリン
protein C substrate, ≥98% (HPLC), powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥21,500
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥69,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C34H52N8O10
CAS番号:
分子量:
732.82
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥21,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-アミド-4-メチルクマリン, protein C substrate
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C34H52N8O10/c1-17(2)13-23(41-33(50)52-34(5,6)7)29(47)40-24(16-43)30(48)42-27(19(4)44)31(49)39-22(9-8-12-37-32(35)36)28(46)38-20-10-11-21-18(3)14-26(45)51-25(21)15-20/h10-11,14-15,17,19,22-24,27,43-44H,8-9,12-13,16H2,1-7H3,(H,38,46)(H,39,49)(H,40,47)(H,41,50)(H,42,48)(H4,35,36,37)
InChI key
ZJNWKMRGENOMCV-UHFFFAOYSA-N
General description
活性型プロテインCに対する蛍光発生基質です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8171B9936S9761
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 2 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)