リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
タグ
6-His tagged (C-terminus)
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 40.1 kDa
observed mol wt 60-65 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Arg 22 is the predicted N-terminal.)
包装
pkg of 20 and 100 μg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGFR1(2260)
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6427-20UG:
SRP6427-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ