スキップする
GF144
上皮成長因子タンパク質 ヒト・リコンビナント
>98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
別名:
EGF
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE)
Impurities:
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
上皮成長因子タンパク質 ヒト・リコンビナント, The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE)
specific activity
≥1 x 10^7 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
上皮成長因子(EGF)は、さまざまな表皮細胞および上皮細胞の増殖を刺激するポリペプチド成長因子です。ヒトEGFは、53個のアミノ酸残基を有する6.2 kDaのタンパク質です。
製品の起源:大腸菌
Application
ほとんどのin vitroアプリケーションにおいて、EGFは0.5~25.0 ng/mLの濃度範囲で生物活性を示します。反応する細胞は以下のとおりです(部分的なリスト):表皮中皮細胞
Physical form
滅菌ろ過済みの10 mMリン酸ナトリウム溶液(pH 7.5、保存剤無添加)の凍結乾燥品。
Preparation Note
凍結乾燥EGFは室温では安定ですが、 -20℃で乾燥状態で保存するのが最良です。 水を用いて0.1~1.0 mg/mLの濃度に溶解します。この溶液を他の緩衝液で希釈し、4℃で1週間、または後日使用する場合は-20℃で保存することができます。溶解後は、未希釈液として-20℃で最長1年間保存できます。
Analysis Note
比活性:ヒトEGFは標準物質と比較して十分に生物学的活性を示します。BALB/c3T3細胞に対する用量依存的なマイトジェン活性によって判定されるED50は0.1 ng/mL以下です。
Other Notes
先発品:GF001
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E1257E5160GF155
description
The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
description
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
EGF
description
The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor, which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
UniProt accession no.
P01133
UniProt accession no.
P01132
UniProt accession no.
P01132
UniProt accession no.
P01133, P01132
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
impurities
endotoxin, tested
impurities
≤1 EU/μg endotoxin (Protein)
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/ug)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
適用法令
GF144:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)