product name
SynaptoGreen™C4, ≥95% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
色
dark red
溶解性
DMSO: soluble
H2O: soluble
εmax
≥50000 at 507-513 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Br-].[Br-].CCCCN(CCCC)c1ccc(\C=C\c2cc[n+](CCC[N+](CC)(CC)CC)cc2)cc1
InChI
1S/C30H49N3.2BrH/c1-6-11-23-32(24-12-7-2)30-18-16-28(17-19-30)14-15-29-20-25-31(26-21-29)22-13-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h14-21,25-26H,6-13,22-24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
VZUVCAGXYLMFEC-UHFFFAOYSA-L
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6814-VAR:
S6814-5MG:
S6814-BULK:
S6814-5MG-PW:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)