安全性情報
SRP6182
Sigma-Aldrich
ヒト血清アルブミン
≥98% (SDS-PAGE)
別名:
GIG20, GIG42, HSA, PRO0903, PRO1708, PRO2044, PRO2619, PRO2675, UNQ696/PRO1341, 血清アルブミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
66.4 kDa
包装
pkg of 1 mg
濃度
10 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... ALBU(213)
詳細
遺伝子HSA(ヒト血清アルブミン)は、ヒト染色体4q13.3にマッピングされます[1]。この遺伝子は、585個のアミノ酸からなる分子量66.4 kDaのタンパク質をコードしています[2]。HSAは、血漿中の最も豊富なタンパク質であり、多くの金属結合部位を有しています。[3][4]
アプリケーション
ブロムクレゾールパープルを用いて血清アルブミンを定量するための自動色素結合法の開発に、HSA(ヒト血清アルブミン)が使用されています[5]。また、これはリポプレックスによるDNAトランスフェクションに及ぼすHSAの効果の研究にも使用されています。[6]
生物化学的/生理学的作用
HSA(ヒト血清アルブミン)は、主に様々な栄養素、代謝物および生体異物のキャリアとして働きます。これは血漿亜鉛と相互作用し、細胞内の亜鉛の取込みを制御します[4]。HSAは、薬物動態において重要な役割を果たします[3]。また、これは膠質浸透圧と血液量も制御します[7]。その遺伝子の変異は、先天性無アルブミン血症および家族性異常アルブミン血性高サイロキシン血症と関連づけられます。[1][8]
物理的形状
滅菌ろ過された帯黄色の液体。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6182-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structural basis of non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac binding to human serum albumin.
Zhang Y
Chemical Biology & Drug Design, 86, 1178-1184 (2015)
New automated dye-binding method for serum albumin determination with bromcresol purple.
Pinnell AE and Northam BE
Clinical Chemistry, 24, 80-86 (1978)
Structure and ligand binding properties of human serum albumin.
Kragh-Hansen U
Danish Medical Bulletin, 37, 57-84 (1990)
An identical missense mutation in the albumin gene results in familial dysalbuminemic hyperthyroxinemia in 8 unrelated families.
Sunthornthepvarakul T
Biochemical and Biophysical Research Communications, 202, 781-787 (1994)
Human serum albumin enhances DNA transfection by lipoplexes and confers resistance to inhibition by serum.
Sim?es S
Biochimica et Biophysica Acta, 1463, 459-469 (2000)