安全性情報
SRP4504
Sigma-Aldrich
FABP4 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
別名:
AFABP, 脂肪細胞型脂肪酸結合タンパク質, 脂肪細胞脂質結合タンパク質, 脂肪酸結合タンパク質, 脂質結合タンパク質4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
~16 kDa
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FABP4(2167)
詳細
FABPsは、脂肪酸の取り込みや代謝、細胞膜脂肪酸レベルの維持、細胞内輸送、脂質代謝経路の特異的酵素の調節をはじめ、細胞の増殖、分化の調節に関与することが報告されています。
物理的形状
凍結乾燥品(ろ過滅菌済み、添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRP4504-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)