SRP0233
PI3 kinase (p110a/p85a) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
PI3-kinase regulatory subunit 4, PIK3R4, Phosphoinositide 3-kinase adaptor protein, VPS15, PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha, PtdIns-3-kinase p110
About This Item
おすすめの製品
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
比活性
≥13 pmol/min-μg
分子量
129 kDa (p110α)
88 kDa (p85α)
包装
pkg of 20 μg
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
濃度
>0.02 mg/mL
テクニック
activity assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PIK3CA(5290)
詳細
PIK3CA (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit a) is one of the four subunits of the 110kDa catalytic subunit of PI3K protein, which contains a regulatory region of 85kDa. PI3K proteins form a family of lipid kinases. This gene is localized to human chromosome 3q.Three different classes of PI3Ks (I – III) have been discovered.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0233-20UG:
試験成績書(COA)