リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
分子量
~7.6 kDa
包装
pkg of 100 μg
pkg of 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.00 EU/μg endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IGF1(3479)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3069-BULK:
SRP3069-100UG:
SRP3069-VAR:
SRP3069-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.