スキップする
SRP3003
アクチビンA ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
FRP, アクチビンβ-A, インヒビンβ-1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 μg
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥63,300
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
¥63,300
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
≤2.0 ng/mL ED50
mol wt
26.0 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... INHBA(3624)
mouse ... Inhba(16323)
rat ... Inhba(29200)
General description
アクチビン(インヒビンとも呼ばれる)は、一般に3つのサブユニットの二量体です:インヒビンβA、インヒビンβB、およびインヒビンα。 組換えヒトアクチビンA(インヒビンβA)は、それぞれアミノ酸残基116個を含む2つのbA鎖の26kDaのジスルフィド結合ホモダイマーです。成熟アクチビンAの配列は、ヒト、マウス、ラットの種間で完全に相同です。
Application
アクチビンAは、内胚葉(肝細胞)分化の単層誘導に使用されています。
ヒトアクチビンAは、ヒト胚性幹細胞の分化誘導中のrRNA遺伝子転写の研究に使用されています。
Biochem/physiol Actions
アクチビンA(インヒビンβA)はTGF(トランスフォーミング成長因子)-βファミリーのメンバーであり、細胞の増殖と分化の調節、神経細胞の生存の促進など、幅広い生物活性を示します。 ヒト結腸直腸腫瘍および閉経後の女性におけるアクチビンAのレベルの上昇は、それぞれ結腸直腸がんおよび乳がんに関与しています。 アクチビンAは、卵胞刺激ホルモン(FSH)レベルを調節することにより、生殖において重要な役割を果たします。造血、胚形成、骨形成に関与しています。腫瘍抑制効果と促進効果の両方を示します。 低体重および過体重のヒトでは、血清中の高レベルのアクチビンAが喘息の病因と関連している可能性があります。 アクチビンAの生物学的活性は、インヒビンおよび拡散性TGF-β拮抗薬であるフォリスタチンによって中和できます。
Physical form
凍結乾燥品(添加物不含)。
Preparation Note
バイアルは、開封前に遠心してください。水で0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは使用しないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
Other Notes
GLECDGKVNI CCKKQFFVSF KDIGWNDWII APSGYHANYC EGECPSHIAG TSGSSLSFHS TVINHYRMRG HSPFANLKSC CVPTKLRPMS MLYYDDGQNI IKKDIQNMIV EECGCS
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T7039SRP3015A4941
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
description
TGF-β1, recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
description
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
mol wt
26.0 kDa
mol wt
dimer (12.8/25.6 kDa (112/224 aa))
mol wt
(Noncovalent Homodimer, 13.6 kDa (121 amino acids))
mol wt
dimer 26 kDa (containing 116 amino acid residues βA subunits)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アクチビンA ヒト
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
SRP3003-10UG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How does this protein appear on a non-reducing SDS-PAGE? Should it be present in its monomeric or its dimeric form? Or does it occur in variable ratios of the two? Does the amount of protein applied, influence its banding pattern?
    1 回答
    1. This product is tested under both unreduced and reduced conditions. Under unreduced conditions, the SDS-PAGE gel shows a band at 26 kDa, while under reduced conditions, the only band is around 13 kDa molecular weight.