スキップする
A4941
アクチビンA ヒト
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
アクチビン A タンパク質, ヒト成長因子, 成長因子
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 μg
カートの在庫状況を確認する
¥49,800
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
dimer 26 kDa (containing 116 amino acid residues βA subunits)
Impurities:
endotoxin, tested
¥49,800
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アクチビンA ヒト, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
1-10 ng/mL ED50
mol wt
dimer 26 kDa (containing 116 amino acid residues βA subunits)
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 5 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... INHBA(3624)
General description
2つのエクソンを持つアクチビンA遺伝子は、ヒト染色体2q35にマッピングされています。インヒビンα-サブユニットとしても知られるアクチビンAは、タンパク質のTGF-β(形質転換増殖因子-β)スーパーファミリーに属しており、その発現は生殖腺、胎盤および副腎皮質に限られます。
Application
ヒトアクチビンAは、in vitroでの前腎の誘導に用いる修正Barth(バース)生理食塩水の成分として使用されています。′[1]また、in vitroで多能性皮膚線維芽細胞の膵臓分化を誘導する目的で、Roswell Park記念研究所(RPMI)培地の成分としても使用されています。
Biochem/physiol Actions
アクチビンは、ホルモン産生、細胞の恒常性および分化プログラムの制御において重要な役割を果たします。[2]アクチビンAおよびBの発現が増加すると、筋量が減少します。アクチビンAとBは、どちらも慢性疲労症候群/筋肉痛性脳脊髄炎(CFS/ME)の血清マーカーとして機能する可能性があります。
Physical form
0.2 μm フィルターでろ過した10 mM酢酸溶液(pH 3.0)から凍結乾燥。
Analysis Note
生物学的活性は、マウスMPC-11細胞の増殖を阻害する能力を尺度として測定されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H8541H8916SRP3003
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アクチビンA ヒト
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
カルタヘナ法
cart
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)