安全性情報
SRP2140
Sigma-Aldrich
PPAR γ、リガンド結合ドメイン (204-477)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
CIMT1, GLM1, NR1C3, PPARγ, PPARG1, PPARG2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥66,600
¥66,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥66,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
¥66,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~57.8 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
450 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PPARG(5468)
生物化学的/生理学的作用
ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体(PPAR)と呼ばれる密接に類縁している核内受容体の1群が、糖尿病、肥満、粥状動脈硬化およびがんなどの慢性疾患と関係していると考えられます。PPARは当初、ペルオキシソーム増殖因子と呼ばれる合成化合物の遺伝子転写に対する作用を媒介する、核内受容体としてクローン化されました。その後まもなくして、エイコサノイドと脂肪酸も、PPARを介する遺伝子転写を調節することが明らかになりました。これらは、9-cisレチノイン酸受容体すなわちRXR(レチノイドX受容体)とのヘテロ二量体としてのみ、標的遺伝子のプロモーター領域内の特定エレメントに結合します。どちらかの受容体のリガンドと結合しても複合体が活性化されますが、両リガンドと同時に結合するとき、より強力な活性化を認めます。α、β(NUC1とも呼ばれます)およびγの、3つのPPARアイソタイプが同定されています。PPARαは褐色脂肪組織と肝臓に最も多く発現され、次いで腎臓、心臓、骨格筋で発現されています。PPARγは主に脂肪組織で発現され、次いで結腸、免疫系、網膜に発現されています。PPARβは多くの組織で認められますが、腸、腎臓、および心臓に最も高度に発現されています。PPARγは脂肪組織への脂肪酸蓄積に影響します。PPARγはC/EBP転写因子とともに、前脂肪細胞から脂肪組織への成熟を誘導する、脂肪細胞分化プログラムの一部です。脂肪組織中のPPARγ標的遺伝子の大半は、脂質生成経路に直接関わっていることが明らかになっています。これはリポタンパク質リパーゼ(LPL)、脂肪細胞脂肪酸結合タンパク質(A-FABPまたはAP2)、アシルCoA合成酵素、脂肪酸輸送体(FATP)などです。さらに、PPARγは転写因子のステロール応答エレメント結合タンパク質1(SREBP1)の直接標的遺伝子であり、これら2種の受容体間に協調/相加的機能があることを強く示唆しています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2140-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E D Rosen et al.
Molecular cell, 4(4), 611-617 (1999-11-05)
The process of adipogenesis is known to involve the interplay of several transcription factors. Activation of one of these factors, the nuclear hormone receptor PPAR gamma, is known to promote fat cell differentiation in vitro. Whether PPAR gamma is required
Peroxisome proliferator-activated receptors: nuclear control of metabolism.
B Desvergne et al.
Endocrine reviews, 20(5), 649-688 (1999-10-26)
S Kersten et al.
Nature, 405(6785), 421-424 (2000-06-06)
In developed societies, chronic diseases such as diabetes, obesity, atherosclerosis and cancer are responsible for most deaths. These ailments have complex causes involving genetic, environmental and nutritional factors. There is evidence that a group of closely related nuclear receptors, called