安全性情報
SRP2064
Sigma-Aldrich
SRC1 (627-786)、ビオチン、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
F-SRC-1, KAT13A, MGC129719, MGC129720, RIP160, SRC1, bHLHe42, bHLHe74
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥61,030
¥61,030
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥61,030
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
¥61,030
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~22 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
400 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NCOA1(8648)
生物化学的/生理学的作用
ステロイド受容体共役因子1(SRC1)は転写共役因子であり、核内ホルモン受容体の多くの活性化機能を介在します。NCoA1としても知られており、SRC/p160共役因子ファミリーのメンバーです。SRC1は一部のがんで過剰発現することが示されています。SRC1は160 kDaのタンパク質で、核内受容体の相互作用に関与するLXXLLモチーフをいくつか含みます。627~786位の領域は3つのLXXLLモチーフを含みますが、これらは核内ホルモン受容体の相互作用に関与し、以前は、リガンド依存性受容体-共因子相互作用を検出するアッセイに用いられていました。このタンパク質はタグをまったく含まず、未処理のタグの付いていないタンパク質が望ましいアッセイで有用となります。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2064-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toshihiko Yanase et al.
Internal medicine (Tokyo, Japan), 43(5), 368-373 (2004-06-23)
Coregulators are a group of proteins, which modulate the nuclear receptor transactivation function. In this study, a new "coregulator disease" concept was proposed from observations of a case of androgen insensitivity syndrome (AIS) and cases involving Rubinstein-Taybi syndrome and X-linked
S A Oñate et al.
Science (New York, N.Y.), 270(5240), 1354-1357 (1995-11-24)
A yeast two-hybrid system was used to identify a protein that interacts with and enhances the human progesterone receptor (hPR) transcriptional activity without altering the basal activity of the promoter. Because the protein stimulated transactivation of all the steroid receptors
D M Heery et al.
Nature, 387(6634), 733-736 (1997-06-12)
The binding of lipophilic hormones, retinoids and vitamins to members of the nuclear-receptor superfamily modifies the DNA-binding and transcriptional properties of these receptors, resulting in the activation or repression of target genes. Ligand binding induces conformational changes in nuclear receptors