安全性情報
SRP2106
Sigma-Aldrich
TATA box結合タンパク質、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
GTF2D, GTF2D1, HDL4, MGC117320, MGC126054, MGC126055, SCA17, TFIID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥62,100
¥62,100
出荷予定日2025年5月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥62,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥62,100
出荷予定日2025年5月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~64.4 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
350 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TBP(6908)
生物化学的/生理学的作用
TATA結合タンパク質(TBP)は一般的な転写機構の必須因子であり、全3つの真核生物RNAポリメラーゼ(pol I、II、III)による転写に関わっていると考えられています。TBPは、プロモーター部位のTATAエレメントに特異的に結合し、TBP関連因子(TAF)、アクチベーター、および一部の転写抑制タンパク質など、多数の転写因子と相互作用します。
TBPは転写因子IID複合体(RNAポリメラーゼIIによる転写開始に必要な活性を調整する、多タンパク質DNA結合因子)のコアタンパク質です。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2106-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purification of his-tagged proteins in non-denaturing conditions suggests a convenient method for protein interaction studies.
A Hoffmann et al.
Nucleic acids research, 19(22), 6337-6338 (1991-11-25)
TBP, a universal eukaryotic transcription factor?
N Hernandez
Genes & development, 7(7B), 1291-1308 (1993-07-01)
M Horikoshi et al.
Cell, 54(7), 1033-1042 (1988-09-23)
The mammalian activator protein ATF stimulates transcription from the adenovirus E4 promoter by binding to multiple upstream promoter and enhancer elements. DNAase footprint analyses have revealed that there are cooperative interactions between ATF and TFIID (the mammalian TATA factor) when