安全性情報
SRP0704
Sigma-Aldrich
BML-259
recombinant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥55,600
¥55,600
出荷予定日2025年5月18日
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥55,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥55,600
出荷予定日2025年5月18日
アッセイ
>95% (TLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~260.4
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
Potent inhibitor of CDK5/p25 (IC50=64 nM). Inhibits CDK2/cyclin E at slightly higher concentration (IC50=98nM) (1). Protects cells against NAC-amyloid-induced cell death (2). Cell permeable. MW=260.4. Purity ?95% by TLC. Formulated as a lyophilized powder. May be dissolved in DMSO (>25 mg/mL) or DMF (30 mg/mL). Stable desicated as supplied at ambient temperature for up to 2 years, or in solution at -20°C for up to 2 months.
保管および安定性
Store desiccated as supplied at -20°C for up to 2 years. Store solutions at -20°C for up to 2 months.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0704-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)