安全性情報
PZ0328
Sigma-Aldrich
PF-4800567 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
3-[(3-Chlorophenoxy)methyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride, PF 4800567
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,120
25 MG
¥61,300
¥17,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,120
25 MG
¥61,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18ClN5O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
396.27
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥17,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cc(ccc1)OCc2n[n](c4ncnc(c42)N)C3CCOCC3.Cl
InChI
1S/C17H18ClN5O2.ClH/c18-11-2-1-3-13(8-11)25-9-14-15-16(19)20-10-21-17(15)23(22-14)12-4-6-24-7-5-12;/h1-3,8,10,12H,4-7,9H2,(H2,19,20,21);1H
InChI Key
QZXZQMUZEHTFHD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-4800567 is a casein kinase 1e (CK1e) selective inhibitor (IC50 = 32 nM) that is 20 fold selective for the CK1e isoform over CK1d. PF-4800567 blockes CK1e-mediated PER3 nuclear translocation, but does not effect the circadian clock in animal studies.
PF-4800567 is also known as (3-[(3-Chlorophenoxy)methyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride).[1] It can block the epidermal growth factor receptor (EGFR) at micromolar concentrations. PF-4800567 helps to improve the locomotor stimulant reaction to methamphetamine (MA) and fentanyl.[2]
その他情報
PF-4800567 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the PF-4800567 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0328-BULK:
PZ0328-VAR:
PZ0328-5MG:
PZ0328-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Csnk1e is a genetic regulator of sensitivity to psychostimulants and opioids
Bryant, et al.
Neuropsychopharmacology, 37(4), 1026-1026 (2012)
Combined Pharmacological and Genetic Manipulations Unlock Unprecedented Temporal Elasticity and Reveal Phase-Specific Modulation of the Molecular Circadian Clock of the Mouse Suprachiasmatic Nucleus.
Patton AP, et al.
The Journal of Neuroscience, 36(36), 9326-9341 (2016)